Tisk…
Nikl ≥99.9% (metals basis), powder APS 3-7 µm
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
10256.22 10256.36 10256.A3
10256.22EA 1920 CZK
10256.22 10256.36 10256.A3
Nikl ≥99.9% (metals basis), powder APS 3-7 µm
Nikl
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: Apparent density 1.8-2.7g/cm3 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011137
Vzorec: Ni
MW: 58.69
Bod varu: 3007
Bod tání: 1453
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011137
CAS číslo: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 II
Merck Index: 12,06582