Nikl ≥99.99% (metals basis), foil, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
10254.FI
10254.GB
10254.FIEA
6320
CZK
10254.FI
10254.GB
Nikl ≥99.99% (metals basis), foil, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Nikl
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-02-0
Physical Form: ≈0.56g/50x50mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011137
Vzorec:
Ni MW: 58.69 Bod varu: 3007 Bod tání: 1453 Hustota: 8.9 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011137 CAS číslo: 7440-02-0 EINECS: 231-111-4 UN: 3089 ADR: 4.1 III Merck Index: 12,06582 |