Tisk…
Nikl ≥99.95% (metals basis), shot 3-25 mm (0.1-0.98 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
10251.30 10251.A1 10251.A7
10251.30EA 3020 CZK
10251.30 10251.A1 10251.A7
Nikl ≥99.95% (metals basis), shot 3-25 mm (0.1-0.98 in)
Nikl
Purity: 99.95+% CAS No.: 7440-02-0 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Vzorec: Ni
Bod varu: 3007 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1453 °C
Hustota: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011137
CAS číslo: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582