Tisk…
Nikl ≥99.5% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
00228.FT 00228.FW
00228.FTEA 3270 CZK
00228.FT 00228.FW
Nikl ≥99.5% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Nikl
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈1.4g/25x250mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Vzorec: Ni
MW: 58.69
Bod varu: 3007
Bod tání: 1453
Hustota: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011137
CAS číslo: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06582