Tisk…

Nikl ≥99.7% (metals basis), wire, Ø 0.63 mm (0.025 in)

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

00223.G9 00223.H4
00223.G9EA 4360 CZK
00223.G9 00223.H4
Nikl ≥99.7% (metals basis), wire, Ø 0.63 mm (0.025 in)
Nikl

Purity: 99.7% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈2.8g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137

Vzorec: Ni
Bod varu: 3007 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1453 °C
Hustota: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011137
CAS číslo: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR