Iridium, černý ≥99.8% (metals basis), powder
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
12071.02
12071.04
12071.09
12071.02EA
14010
CZK
12071.02
12071.04
12071.09
Iridium, černý ≥99.8% (metals basis), powder
Iridium
Purity: 99.8%
CAS No.: 7439-88-5
Physical Form: S.A.
Vzorec:
Ir MW: 192,22 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011062 CAS číslo: 7439-88-5 EINECS: 231-095-9 UN: 3089 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,05098 |