Iridium ≥99.95% (metals basis), powder -60 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
12070.02
12070.04
12070.09
12070.02EA
14010
CZK
12070.02
12070.04
12070.09
Iridium ≥99.95% (metals basis), powder -60 mesh
Iridium
Purity: 99.95%
CAS No.: 7439-88-5
Appearance: Grey
MDL No.: MFCD00011062
Vzorec:
Ir Bod varu: 4500 °C (1013 hPa) Bod tání: 2443 °C Hustota: 22,65 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011062 CAS číslo: 7439-88-5 EINECS: 231-095-9 UN: 3089 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,05098 |