Tisk…

Iridium 99.9% (trace metals basis), powder

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

198095000 198090100
ACRO198095000EA 15010 CZK
ACRO198095000 ACRO198090100
Iridium 99.9% (trace metals basis), powder
Iridium
Vzorec: Ir
Bod varu: 4500 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2450 °C
Hustota: 22,65 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011062
CAS číslo: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9
UN: 3089
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,05098

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Grey Powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR