Iridium ≥99.8% (metals basis), wire, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
11429.BO
11429.BQ
11429.BOEA
11600
CZK
11429.BO
11429.BQ
Iridium ≥99.8% (metals basis), wire, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Iridium
Purity: 99.8%
CAS No.: 7439-88-5
Physical Form: ≈17.8g/m
MDL No.: MFCD00011062
Vzorec:
Ir Bod varu: 5300 °C (1013 hPa) Bod tání: 2450 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011062 CAS číslo: 7439-88-5 EINECS: 231-095-9 |