Tisk…
Železo, powder, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
12310-6X1KG-R 12310-500G-R
SIAL12310-6X1KG-REA 9080 CZK
SIAL12310-6X1KG-R SIAL12310-500G-R
Železo, powder, Sigma-Aldrich®
Železo
Vzorec: Fe
Bod varu: 3000 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1536 °C
Hustota: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010999
CAS číslo: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III