Tisk…
Železo ≥98%, spherical powder 1-3 µm
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
40337.14 40337.22 40337.36 40337.95
40337.14EA 2630 CZK
40337.14 40337.22 40337.36 40337.95
Železo ≥98%, spherical powder 1-3 µm
Železo
Purity: 98+% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: Carbonyl iron powder Appearance: Gray to brown UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010999
Vzorec: Fe
Bod varu: 3000 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1536 °C
Hustota: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010999
CAS číslo: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
UN: 3089
ADR: 4.1,II