Tisk…
Železo ≥99% (metals basis), powder -20 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
14183.30 14183.A1 14183.A7
14183.30EA 2090 CZK
14183.30 14183.A1 14183.A7
Železo ≥99% (metals basis), powder -20 mesh
Železo
Purity: 99% CAS No.: 7439-89-6 MDL No.: MFCD00010999
Vzorec: Fe
Bod varu: 3000 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1536 °C
Hustota: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010999
CAS číslo: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III