Tisk…
Železo ≥99.5% (metals basis), spherical powder <10 µm
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
00170.14 00170.30 00170.A1
00170.14EA 1870 CZK
00170.14 00170.30 00170.A1
Železo ≥99.5% (metals basis), spherical powder <10 µm
Železo
Purity: 99.9+% CAS No.: 7439-89-6 Appearance: Grey to brown UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010999
Vzorec: Fe
MW: 55.85
Bod varu: 3000
Bod tání: 1535
Hustota: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010999
CAS číslo: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
UN: 3089
ADR: 4.1 II
Merck Index: 13,05109