Tisk…
Železo 99%, powder -70 mesh (<212 µm)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
197810020 197815000 197811000 197810100
ACRO197810020EA 6000 CZK
ACRO197810020 ACRO197815000 ACRO197811000 ACRO197810100
Železo 99%, powder -70 mesh (<212 µm)
Železo
Vzorec: Fe
Bod varu: 3000 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1535 °C
Hustota: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010999
CAS číslo: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
ADR: 4.2,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Grey Powder
Assay ≥98.5 %
Copper (Cu) ≤100 ppm
Manganese (Mn) ≤1000 ppm
Nickel (Ni) ≤500 ppm
Sulfur (S) ≤200 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm