Tisk…
Železo, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
267945-1KG 267945-250G
SIAL267945-1KGEA 4840 CZK
SIAL267945-1KG SIAL267945-250G
Železo, Sigma-Aldrich®
Železo
Vzorec: Fe
Bod varu: 3000 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1535 °C
Hustota: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010999
CAS číslo: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109