Tisk…
Železo ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
42383.14 42383.22
42383.14EA 2000 CZK
42383.14 42383.22
Železo ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Železo
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈1.58g/slug MDL No.: MFCD00010999
Vzorec: Fe
MW: 55.85
Bod varu: 3000
Bod tání: 1535
Hustota: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010999
CAS číslo: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109