Tisk…
Železo ≥99.8% (metals basis), sponge -50/+100 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
41830.22 41830.36
41830.22EA 707 CZK
41830.22 41830.36
Železo ≥99.8% (metals basis), sponge -50/+100 mesh
Železo
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-89-6 Appearance: Pale to dark grey MDL No.: MFCD00010999
Vzorec: Fe
MW: 55.85
Bod varu: 3000
Bod tání: 1535
Hustota: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010999
CAS číslo: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109