Tisk…
Železo ≥99.99% (metals basis), rods, Ø 5 mm (0.2 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
40500.DJ 40500.DO
40500.DJEA 6180 CZK
40500.DJ 40500.DO
Železo ≥99.99% (metals basis), rods, Ø 5 mm (0.2 in)
Železo
Purity: 99.99% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈0.155g/mm MDL No.: MFCD00010999
Vzorec: Fe
Bod varu: 3000 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1535 °C
Hustota: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010999
CAS číslo: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109