Tisk…
Železo ≥99.99% (metals basis), wire, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
40498.G1 40498.G5
40498.G1EA 4640 CZK
40498.G1 40498.G5
Železo ≥99.99% (metals basis), wire, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Železo
Purity: 99.99% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈1.5g/m MDL No.: MFCD00010999
Vzorec: Fe
Bod varu: 3000 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1535 °C
Hustota: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010999
CAS číslo: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109