Železo ≥99.99% (metals basis), foil, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
40496.FF
40496.FI
40496.GH
40496.FFEA
7010
CZK
40496.FF
40496.FI
40496.GH
Železo ≥99.99% (metals basis), foil, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Železo
Purity: 99.99%
CAS No.: 7439-89-6
Physical Form: ≈4.9g/25x25mm
MDL No.: MFCD00010999
Vzorec:
Fe Bod varu: 3000 °C (1013 hPa) Bod tání: 1535 °C Hustota: 7,86 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010999 CAS číslo: 7439-89-6 EINECS: 231-096-4 Merck Index: 13,05109 |