Železo ≥99.99% (metals basis), foil, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
40493.FF
40493.FI
40493.GH
40493.FFEA
1850
CZK
40493.FF
40493.FI
40493.GH
Železo ≥99.99% (metals basis), foil, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Železo
Purity: 99.99%
CAS No.: 7439-89-6
Physical Form: ≈0.49g/25x25mm
MDL No.: MFCD00010999
Vzorec:
Fe MW: 55.85 Bod varu: 3000 Bod tání: 1535 Hustota: 7.86 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010999 CAS číslo: 7439-89-6 EINECS: 231-096-4 Merck Index: 13,05109 |