Tisk…
Železo ≥99.98% (metals basis), granule 1-2 mm (0.04-0.08 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
39708.30 39708.A1 39708.XK
39708.30EA 1960 CZK
39708.30 39708.A1 39708.XK
Železo ≥99.98% (metals basis), granule 1-2 mm (0.04-0.08 in)
Železo
Purity: 99.98% CAS No.: 7439-89-6 MDL No.: MFCD00010999
Vzorec: Fe
Bod varu: 3000 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1535 °C
Hustota: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010999
CAS číslo: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109