Tisk…
Železo ≥99.5% (metals basis), foil, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
39707.FF 39707.FQ
39707.FFEA 1540 CZK
39707.FF 39707.FQ
Železo ≥99.5% (metals basis), foil, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Železo
Purity: 99.5% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈0.62g/25x25mm MDL No.: MFCD00010999
Vzorec: Fe
Bod varu: 3000 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1535 °C
Hustota: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010999
CAS číslo: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109