Železo ≥99.995% (metals basis), rods, Puratronic®, Ø 5 mm (0.2 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
11442.DJ
11442.DO
11442.HT
11442.DJEA
7860
CZK
11442.DJ
11442.DO
11442.HT
Železo ≥99.995% (metals basis), rods, Puratronic®, Ø 5 mm (0.2 in)
Železo
Purity: 99.995%
CAS No.: 7439-89-6
Physical Form: ≈0.155g/mm
MDL No.: MFCD00010999
Vzorec:
Fe Bod varu: 3000 °C (1013 hPa) Bod tání: 1535 °C Hustota: 7,86 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010999 CAS číslo: 7439-89-6 EINECS: 231-096-4 Merck Index: 13,05109 |