Železo ≥99.995% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
11381.FF
11381.FI
11381.GH
11381.FFEA
2480
CZK
11381.FF
11381.FI
11381.GH
Železo ≥99.995% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Železo
Purity: 99.995%
CAS No.: 7439-89-6
Physical Form: ≈0.49g/25x25mm
MDL No.: MFCD00010999
Vzorec:
Fe Bod varu: 3000 °C (1013 hPa) Bod tání: 1535 °C Hustota: 7,86 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010999 CAS číslo: 7439-89-6 EINECS: 231-096-4 Merck Index: 13,05109 |