Tisk…
Železo ≥99.994% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
11379.FF 11379.FI 11379.GH
11379.FFEA 4430 CZK
11379.FF 11379.FI 11379.GH
Železo ≥99.994% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Železo
Purity: 99.994% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈2.5g/25x25mm MDL No.: MFCD00010999
Vzorec: Fe
Bod varu: 3000 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1535 °C
Hustota: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010999
CAS číslo: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109