Tisk…
Železo ≥99.998% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
10938.G6 10938.H2
10938.G6EA 9960 CZK
10938.G6 10938.H2
Železo ≥99.998% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Železo
Purity: 99.998% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈0.06g/m MDL No.: MFCD00010999
Vzorec: Fe
Bod varu: 3000 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1535 °C
Hustota: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010999
CAS číslo: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109