Tisk…
Železo ≥99.995% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
10935.BW 10935.CB
10935.BWEA 6250 CZK
10935.BW 10935.CB
Železo ≥99.995% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Železo
Purity: 99.995% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈6.2g/m MDL No.: MFCD00010999
Vzorec: Fe
Bod varu: 3000 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1535 °C
Hustota: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010999
CAS číslo: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109