Tisk…
Kobalt, powder, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
266647-250G 266647-50G
SIAL266647-250GEA 10720 CZK
SIAL266647-250G SIAL266647-50G
Kobalt, powder, Sigma-Aldrich®
Kobalt
Vzorec: Co
MDL Number: MFCD00010935
CAS číslo: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
UN: 3089
ADR: 4.1,II