Kobalt, powder, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
266639-100G
266639-500G
SIAL266639-100GEA
4490
CZK
SIAL266639-100G
SIAL266639-500G
Kobalt, powder, Sigma-Aldrich®
Kobalt
Vzorec:
Co |
MDL Number:
MFCD00010935 CAS číslo: 7440-48-4 EINECS: 231-158-0 UN: 3089 ADR: 4.1,II |