Tisk…
Kobalt, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
266655-100G 266655-500G
SIAL266655-100GEA 2620 CZK
SIAL266655-100G SIAL266655-500G
Kobalt, Sigma-Aldrich®
Kobalt
Vzorec: Co
MW: 58.93
Bod varu: 2870
Bod tání: 1495
Hustota: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010935
CAS číslo: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488