Kobalt, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
203076-25G
203076-5G
SIAL203076-25GEA
25410
CZK
SIAL203076-25G
SIAL203076-5G
Kobalt, Sigma-Aldrich®
Kobalt
Vzorec:
Co Bod varu: 2870 °C (1013 hPa) Bod tání: 1495 °C Hustota: 8,9 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010935 CAS číslo: 7440-48-4 EINECS: 231-158-0 Merck Index: 12,02488 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...