Tisk…
Kobalt 99,5 Metals basis, powder -400 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
44085.30 44085.A1
44085.30EA 13520 CZK
44085.30 44085.A1
Kobalt 99,5 Metals basis, powder -400 mesh
Kobalt
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-48-4 Appearance: Black Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010935
Vzorec: Co
MW: 58.93
Bod varu: 2870
Bod tání: 1495
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010935
CAS číslo: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
UN: 3089
ADR: 4.1 II
Merck Index: 12,02488