Tisk…
Kobalt 99,95 Metals basis, foil, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
42661.FF 42661.FI
42661.FFEA 5940 CZK
42661.FF 42661.FI
Kobalt 99,95 Metals basis, foil, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Kobalt
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈11.2g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Vzorec: Co
MW: 58.93
Bod varu: 2870
Bod tání: 1495
Hustota: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010935
CAS číslo: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488