Kobalt ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
42660.FF
42660.FI
42660.FFEA
5010
CZK
42660.FF
42660.FI
Kobalt ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Kobalt
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-48-4
Physical Form: ≈5.6g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010935
Vzorec:
Co Bod varu: 2870 °C (1013 hPa) Bod tání: 1495 °C Hustota: 8,9 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010935 CAS číslo: 7440-48-4 EINECS: 231-158-0 Merck Index: 12,02488 |