Kobalt ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
42355.06
42355.14
42355.22
42355.06EA
4470
CZK
42355.06
42355.14
42355.22
Kobalt ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Kobalt
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-48-4
Physical Form: ≈0.22g/slug
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010935
Vzorec:
Co MW: 58.93 Bod varu: 2870 Bod tání: 1495 Hustota: 8.9 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010935 CAS číslo: 7440-48-4 EINECS: 231-158-0 Merck Index: 12,02488 |