Kobalt ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
42353.14
42353.22
42353.14EA
4400
CZK
42353.14
42353.22
Kobalt ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Kobalt
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-48-4
Physical Form: ≈3.6g/slug
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010935
Vzorec:
Co MW: 58.93 Bod varu: 2870 Bod tání: 1495 Hustota: 8.9 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010935 CAS číslo: 7440-48-4 EINECS: 231-158-0 Merck Index: 12,02488 |