Tisk…
Kobalt ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
40183.FF 40183.FI
40183.FFEA 7010 CZK
40183.FF 40183.FI
Kobalt ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Kobalt
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈0.14g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Vzorec: Co
Bod varu: 2870 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1495 °C
Hustota: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010935
CAS číslo: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488