Kobalt ≥99.9% (metals basis), foil 50x50 mm (2x2 in), Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
39715.KG
39715.KJ
39715.KGEA
5910
CZK
39715.KG
39715.KJ
Kobalt ≥99.9% (metals basis), foil 50x50 mm (2x2 in), Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Kobalt
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-48-4
Physical Form: ≈2.83g/50x50mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010935
Vzorec:
Co MW: 58.93 Bod varu: 2870 Bod tání: 1495 Hustota: 8.9 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010935 CAS číslo: 7440-48-4 EINECS: 231-158-0 Merck Index: 12,02488 |