Kobalt ≥99.995% (metals basis), rods, Puratronic®, Ø 5 mm (0.2 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
11445.DJ
11445.DO
11445.DJEA
24470
CZK
11445.DJ
11445.DO
Kobalt ≥99.995% (metals basis), rods, Puratronic®, Ø 5 mm (0.2 in)
Kobalt
Purity: 99.995%
CAS No.: 7440-48-4
Physical Form: ≈1.75g/cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010935
Vzorec:
Co Bod varu: 2870 °C (1013 hPa) Bod tání: 1495 °C Hustota: 8,9 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010935 CAS číslo: 7440-48-4 EINECS: 231-158-0 Merck Index: 12,02488 |