Kobalt ≥99.995% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
10948.G1
10948.G5
10948.G1EA
7420
CZK
10948.G1
10948.G5
Kobalt ≥99.995% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Kobalt
Purity: 99.995%
CAS No.: 7440-48-4
Physical Form: ≈0.44g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010935
Vzorec:
Co Bod varu: 2870 °C (1013 hPa) Bod tání: 1495 °C Hustota: 8,9 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010935 CAS číslo: 7440-48-4 EINECS: 231-158-0 Merck Index: 12,02488 |