Tisk…
Kobalt 99,995 Metals basis, wire, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
10947.BW 10947.G2
10947.BWEA 5980 CZK
10947.BW 10947.G2
Kobalt 99,995 Metals basis, wire, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Kobalt
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈1.75g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Vzorec: Co
MW: 58.93
Bod varu: 2870
Bod tání: 1495
Hustota: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010935
CAS číslo: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488