Kobalt ≥99.995% (metals basis), wire, Puratronic®, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
10946.BU
10946.BY
10946.BUEA
5010
CZK
10946.BU
10946.BY
Kobalt ≥99.995% (metals basis), wire, Puratronic®, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Kobalt
Purity: 99.995%
CAS No.: 7440-48-4
Physical Form: ≈7.00g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010935
Vzorec:
Co Bod varu: 2870 °C (1013 hPa) Bod tání: 1495 °C Hustota: 8,9 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010935 CAS číslo: 7440-48-4 EINECS: 231-158-0 Merck Index: 12,02488 |