Tisk…
Kobalt ≥99.995% (metals basis), rods, Puratronic®, Ø 12 mm (0.47 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
10867.HF 10867.DJ
10867.HFEA 12220 CZK
10867.HF 10867.DJ
Kobalt ≥99.995% (metals basis), rods, Puratronic®, Ø 12 mm (0.47 in)
Kobalt
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈10.1g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Vzorec: Co
Bod varu: 2870 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1495 °C
Hustota: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010935
CAS číslo: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488