Tisk…
Rhenium, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
MQ100
267317-13.2G 267317-3.3G
SIAL267317-13.2GEA 56210 CZK
SIAL267317-13.2G SIAL267317-3.3G
Rhenium, Sigma-Aldrich®
Rhenium
Vzorec: Re
MW: 186.21
Bod varu: 5630
Bod tání: 3180
Hustota: 21.02 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011195
CAS číslo: 7440-15-5
EINECS: 231-124-5
Merck Index: 12,08343