Tisk…
Manganese, powder, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
463728-100G 463728-25G
SIAL463728-100GEA 9380 CZK
SIAL463728-100G SIAL463728-25G
Manganese, powder, Sigma-Aldrich®
Manganese
Vzorec: Mn
MW: 54.94
Hustota: 7.2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011111
CAS číslo: 7439-96-5
EINECS: 231-105-1
UN: 3089
ADR: 4.1 III