Manganese, powder, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
266132-1KG
266132-250G
SIAL266132-1KGEA
6510
CZK
SIAL266132-1KG
SIAL266132-250G
Manganese, powder, Sigma-Aldrich®
Manganese
Vzorec:
Mn Bod varu: 2097 °C (1013 hPa) Bod tání: 1260 °C Hustota: 7,2 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00011111 CAS číslo: 7439-96-5 EINECS: 231-105-1 UN: 3089 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,05762 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...