Tisk…
Manganese ≥99.6% (metals basis), powder APS <10 µm
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
45098.A1 45098.30 45098.18
45098.A1EA 8240 CZK
45098.A1 45098.30 45098.18
Manganese ≥99.6% (metals basis), powder APS <10 µm
Manganese
Purity: 99.6% CAS No.: 7439-96-5 UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011111
Vzorec: Mn
Bod varu: 2097 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1260 °C
Hustota: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011111
CAS číslo: 7439-96-5
EINECS: 231-105-1
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,05762