Tisk…
Manganese ≥99.6% (metals basis), powder -140+325 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
41343.14 41343.22 41343.36
41343.14EA 1390 CZK
41343.14 41343.22 41343.36
Manganese ≥99.6% (metals basis), powder -140+325 mesh
Manganese
Purity: 99.6% CAS No.: 7439-96-5 UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011111
Vzorec: Mn
MW: 54.94
Hustota: 7.2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011111
CAS číslo: 7439-96-5
EINECS: 231-105-1
UN: 3089
ADR: 4.1 III