Tisk…
Manganese ≥99.95% (metals basis), powder -325 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
36315.14 36315.22
36315.14EA 4090 CZK
36315.14 36315.22
Manganese ≥99.95% (metals basis), powder -325 mesh
Manganese
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-96-5 UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011111
Vzorec: Mn
Bod varu: 2097 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1260 °C
Hustota: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011111
CAS číslo: 7439-96-5
EINECS: 231-105-1
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,05762